Principaux documents
15532
Sigma-Aldrich
Boc-allo-Ile-OH
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-L-alloisoleucine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Beilstein:
2212874
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
60-64 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC[C@@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8+/m1/s1
Clé InChI
QJCNLJWUIOIMMF-SFYZADRCSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable