Principaux documents
15451
Sigma-Aldrich
Boc-Tle-OH
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
(S)-N-Boc-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid, Boc-L-tert-leucine
5 G
52,50 €
25 G
193,00 €
52,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
52,50 €
25 G
193,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Beilstein:
1962763
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
52,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (T)
Activité optique
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 1% in glacial acetic acid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Pf
118-121 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)7(8(13)14)12-9(15)16-11(4,5)6/h7H,1-6H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m1/s1
Clé InChI
LRFZIPCTFBPFLX-SSDOTTSWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable