Documents
M39008
Sigma-Aldrich
4-Methylcyclohexene
99%
Synonyme(s) :
1,2,3,6-Tetrahydrotoluene
About This Item
Formule linéaire :
C6H9CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.17
Numéro Beilstein :
1901299
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
101-102 °C (lit.)
Densité
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3
Clé InChI
FSWCCQWDVGZMRD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
4-Methylcyclohexene is used in the synthesis of an enantiomerically pure oxaliplatin derivative, {(1R,2R,4R)-4-Methyl-1,2-cyclohexanediamine}oxalatoplatinum(II), which exhibits good anticancer activity. It is also used in the preparation of N,N-diethyldithiocarbamate functionalized 1,4-polyisoprenes.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
[(1 R, 2 R, 4 R)-4-methyl-1, 2-cyclohexanediamine] oxalatoplatinum (II): a novel enantiomerically pure oxaliplatin derivative showing improved anticancer activity in vivo.
Abramkin SA, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(20), 7356-7364 (2010)
Synthesis of N, N-diethyldithiocarbamate functionalized 1, 4-polyisoprene, from natural rubber and synthetic 1, 4-polyisoprene.
Derouet D, et al.
European Polymer Journal, 43(5), 1806-1824 (2007)