152153
2-Formylphenoxyacetic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
129.5-132 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)COc1ccccc1C=O
InChI
1S/C9H8O4/c10-5-7-3-1-2-4-8(7)13-6-9(11)12/h1-5H,6H2,(H,11,12)
Clé InChI
ANWMNLAAFDCKMT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable