151564
5-Hydroxydopamine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
3,4,5-Trihydroxyphenethylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
218-220 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.NCCc1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-2-1-5-3-6(10)8(12)7(11)4-5;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
Clé InChI
WSZSSLCEWCKAKU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable