Principaux documents
15132
Sigma-Aldrich
Boc-D-Met-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-D-methionine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H19NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.33
Beilstein:
4294122
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CSCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-7(8(12)13)5-6-16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m1/s1
Clé InChI
IMUSLIHRIYOHEV-SSDOTTSWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable