Principaux documents
15083
Sigma-Aldrich
Nα-Boc-biocytin
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nε-biotinyl-L-lysine, Nε-Biotinyl-Nα-Boc-L-lysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H36N4O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.60
Beilstein:
5797526
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C21H36N4O6S/c1-21(2,3)31-20(30)24-13(18(27)28)8-6-7-11-22-16(26)10-5-4-9-15-17-14(12-32-15)23-19(29)25-17/h13-15,17H,4-12H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,30)(H,27,28)(H2,23,25,29)/t13-,14-,15-,17-/m0/s1
Clé InChI
XTQNFOCBPUXJCS-JKQORVJESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable