Documents
15072
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OtBu)-OSu
≥98.0% (C/N)
Synonyme(s) :
Boc-L-aspartic acid 4-tert-butyl 1-(hydroxysuccinimide) ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H26N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.40
Numéro Beilstein :
5361818
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (C/N)
Activité optique
[α]20/D −27±1°, c = 1% in dioxane
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
98-102 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C17H26N2O8/c1-16(2,3)25-13(22)9-10(18-15(24)26-17(4,5)6)14(23)27-19-11(20)7-8-12(19)21/h10H,7-9H2,1-6H3,(H,18,24)/t10-/m0/s1
Clé InChI
PIITZDSTZQZNQH-JTQLQIEISA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable