Principaux documents
15068
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine solution
technical, 75-80%
Synonyme(s) :
1,2-Diaminoethane
1 L
56,40 €
56,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
56,40 €
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
4123523
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39030201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
56,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Essai
75-80%
Forme
liquid
dilution
(for analytical testing)
Chaîne SMILES 
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Clé InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... FNTA(2339)
Catégories apparentées
Description générale
Ethylenediamine solution is a valuable reagent that can be used in a variety of organic synthesis reactions. It is a versatile solvent, a strong nucleophile, and a catalyst. It is also used as a chelating agent to bind metal ions in solution. This can be useful for a variety of applications, including metal recovery, wastewater treatment, and analytical chemistry.
Application
Ethylenediamine solution can be used as a building block for the synthesis of multi-amine dendritic poly(amidoamine) macromolecules. It is also used as a functionalization agent in cubic ZIF-8 metal-organic framework synthesis. Additionally, ethylenediamine is used for amide functionalization of MWNT/nylon 6, 6 composite nanofibers fabrication.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
J Zuidema
Pharmaceutisch weekblad. Scientific edition, 7(4), 134-140 (1985-08-23)
Ethylenediamine is an excipient with many industrial and pharmaceutical uses. It is included in creams as a stabilizer and in aminophylline as the counter ion of theophylline. Ethylenediamine is one of the most frequent contact sensitizers, producing local and generalized
Ana Carolina M S Dias et al.
Biosensors & bioelectronics, 44, 216-221 (2013-02-23)
An immunosensor for the non-structural protein 1 (NS1) of the dengue virus based on carbon nanotube-screen printed electrodes (CNT-SPE) was successfully developed. A homogeneous mixture containing carboxylated carbon nanotubes was dispersed in carbon ink to prepare a screen printed working
Changhai Xu et al.
Carbohydrate polymers, 92(1), 249-253 (2012-12-12)
There exists a misunderstanding on the TAED-activated peroxide system in the textile industry that H(2)O(2) used in excess of the stoichiometric amount could produce an addition effect on bleaching of cotton under alkaline conditions. In this study, a critical reinvestigation
Kavita Sablok et al.
Journal of hazardous materials, 248-249, 322-328 (2013-02-19)
Binding of electron-deficient trinitrotoluene (TNT) to the electron rich amine groups on a substrate form specific charge-transfer Jackson-Meisenheimer (JM) complex. In the present work, we report formation of specific JM complex on amine functionalized reduced graphene oxide/carbon nanotubes- (a-rGO/CNT) nanocomposite
Mona Nystad et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 211(6), 686-686 (2014-06-25)
The purpose of this study was to investigate the expression and subcellular localization of laeverin, a placenta-specific membrane-bound aminopeptidase, in preeclamptic placentas and its role in trophoblast cell migration and invasion. Expression of laeverin was investigated in 6 normal and