150649
5-Bromocytosine
99%
Synonyme(s) :
4-Amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
240-243 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
NC1=NC(=O)NC=C1Br
InChI
1S/C4H4BrN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
Clé InChI
QFVKLKDEXOWFSL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable