Principaux documents
15045
Sigma-Aldrich
Boc-D-1-Nal-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-3-(1-naphthyl)-D-alanine
About This Item
Formule linéaire :
C10H7CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.36
Beilstein:
6180114
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
145-148 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(16(20)21)11-13-9-6-8-12-7-4-5-10-14(12)13/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m1/s1
Clé InChI
KHHIGWRTNILXLL-OAHLLOKOSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable