Principaux documents
14814
Sigma-Aldrich
Chlorure de palladium(II)
anhydrous, 59-60% palladium (Pd) basis
Synonyme(s) :
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
10 G
1 050,00 €
1 050,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
1 050,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 050,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Concentration
59-60% Pd
Pf
678-680 °C (lit.)
Densité
4 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Application
Guide d′application pour les réactions de couplage croisé catalysées au palladium
Utilisé dans la synthèse des polymères contenant des métaux semi-conducteurs dans lesquels le squelette de polypyrrole a un minimum d′énergie conformationnelle et est quasi planaire.
Palladium catalysts and precursor used as an oxidizing agent and as a source of Pd(0) complexes.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Rui Yang et al.
ChemSusChem, 13(10), 2621-2627 (2020-02-11)
Metal-CO2 batteries, an attractive technology for both energy storage and CO2 utilization, are typically classified into organic Li(Na)-CO2 batteries with a high energy density/output voltage and aqueous Zn-CO2 batteries with flexible chemical production. However, achieving both high-efficiency energy storage and
Gábor Kovács et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(18), 5612-5619 (2012-03-31)
First-principles molecular dynamics coupled with metadynamics have been used to gain a deeper insight into the reaction mechanism of the Wacker process by determining the nature of the active species. An explicit and dynamic representation of the aqueous solvent, which
Feng-Quan Yuan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(18), 5289-5291 (2011-04-01)
We present a PdCl(2)-catalyzed protocol for highly efficient allylation and benzylation of a rich variety of N-, O-, and S-containing heteroarenes under base/acid, additive, and ligand-free conditions. The method represents the very few examples for simple, universally applicable, clean, and
[(RCN)2PdCl2]-catalyzed E/Z isomerization of alkenes: a non-hydride binuclear addition-elimination pathway.
Emily H P Tan et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(41), 9602-9606 (2011-09-23)
Chun Liu et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(4), 1054-1060 (2010-12-15)
A simple and efficient protocol has been developed for the PdCl(2)-catalyzed ligand-free and aerobic Suzuki reaction of aryl bromides or nitrogen-based heteroaryl bromides with arylboronic acids in good to excellent yields in aqueous ethanol. A systematic investigation on the effect