Principaux documents
148032
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Synonyme(s) :
2-(4′-Hydroxybenzeneazo)benzoic acid, 4′-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, HABA, HBABA
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4N=NC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.23
Beilstein:
1842696
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Pf
204-208 °C (lit.)
λmax
348 nm
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-10-7-5-9(6-8-10)14-15-12-4-2-1-3-11(12)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
Clé InChI
DWQOTEPNRWVUDA-CCEZHUSRSA-N
Remplacé(e)(s) par