Principaux documents
147443
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionyl chloride
technical grade
100 ML
55,40 €
55,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
55,40 €
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.97
Beilstein:
635814
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
55,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
143-145 °C (lit.)
Densité
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
chloro
Chaîne SMILES 
ClCCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
Clé InChI
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3-Chloropropionyl chloride was used to modify hydrophilic and macroporous polymer resins composed of glycerylmethacrylate, styrene and divinylbenzene[1]. It was used in the synthesis of diethylaminopropionamido-hydroxy-anthraquinones, which are potential anticancer agents[2].
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
M Hasegawa et al.
Biotechnology and bioengineering, 36(3), 219-223 (1990-07-01)
Hydrophilic and macroporous polymer resins composed of glycerylmethacrylate, styrene, and divinylbenzene were quite easily modified with isothiocyanate groups using a Friedel-Crafts reaction with 3-chloropropionyl chloride and subsequent nucleophilic reaction with KSCN. Alkaline phosphatase and trypsin could be covalently bound to
C Antonello et al.
Archiv der Pharmazie, 322(9), 541-544 (1989-09-01)
A number of new 9,10-anthracenediones were obtained, bearing one or two hydroxyl groups and one positively charged side chain at different positions of the aromatic ring system (compounds 1-5 in Chart 1). These derivatives resemble the anticancer agents mitoxantrone and