147273
1,4-Benzenedimethanethiol
98%
Synonyme(s) :
α,α′-Dimercapto-p-xylene, α,α′-p-Xylenedithiol, 1,4-Benzenebis(methanethiol), 1,4-Bis(mercaptomethyl)benzene, 1,4-Xylylenedithiol, [4-(Sulfanylmethyl)phenyl]methanethiol, p-Xylylenedithiol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
156 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
45-46 °C (lit.)
Chaîne SMILES
SCc1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C8H10S2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2
Clé InChI
IYPNRTQAOXLCQW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.