146641
3-Nitro-2-butanol, mixture of isomers
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(O)C(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-3(4(2)6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3
Clé InChI
OJVOGABFNZDOOZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter