143723
Triphenylsilanol
98%
Synonyme(s) :
Hydroxytriphenylsilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
150-153 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16OSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
Clé InChI
NLSXASIDNWDYMI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable