140996
Ethyl crotonate
96%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
142-143 °C (lit.)
Densité
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Clé InChI
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter