Documents
140740
Sigma-Aldrich
Benzoyl fluoride
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
159-161 °C (lit.)
Pf
−28 °C (lit.)
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(=O)c1ccccc1
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter