137685
2-Bromoethyl acetate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Impuretés
<3% acetic anhydride
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
159 °C (lit.)
Pf
−14-−13.8 °C (lit.)
Densité
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)OCCBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-4(6)7-3-2-5/h2-3H2,1H3
Clé InChI
RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter