136565
N-(3-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone
technical grade
67,60 €
About This Item
67,60 €
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
liquid
Impuretés
2% 2-pyrrolidinone
Indice de réfraction
n20/D 1.5 (lit.)
pb
120-123 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
NCCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C7H14N2O/c8-4-2-6-9-5-1-3-7(9)10/h1-6,8H2
Clé InChI
HJORCZCMNWLHMB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter