135712
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
105-107 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-7-2-1-6(10(11)12)3-5(7)4-9/h1-3H
Clé InChI
ZGILLTVEEBNDOB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable