135542
Diethyl benzylmalonate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Point d'ébullition
162-163 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C14H18O4/c1-3-17-13(15)12(14(16)18-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,3-4,10H2,1-2H3
Clé InChI
ICZLTZWATFXDLP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves