131865
Tetrachlorophthalic anhydride
96%
Synonyme(s) :
1,3-Dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, 3,4,5,6-Tetrachlorophthalic anhydride, 4,5,6,7-Tetrachloro-1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-Tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, Niagathal
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.16 mmHg ( 145 °C)
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
solid
Point d'ébullition
371 °C (lit.)
Pf
253-257 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)OC(=O)c2c1Cl
InChI
1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
Clé InChI
AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
680.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
360 °C - closed cup