Key Documents
130583
Sigma-Aldrich
3-(2-Thienyl)acrylic acid
98%
Synonyme(s) :
2-Thiopheneacrylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
145-148 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1cccs1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H,(H,8,9)/b4-3+
Clé InChI
KKMZQOIASVGJQE-ONEGZZNKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable