130001
1-Methylpiperazine
99%
Synonyme(s) :
N-Methylpiperazine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Point d'ébullition
138 °C (lit.)
Densité
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
88.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter