Principaux documents
129852
Sigma-Aldrich
Methyl 2-furoate
98%
Synonyme(s) :
Methyl furan-2-carboxylate, Methyl pyromucate
25 G
34,80 €
34,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
34,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.11
Beilstein:
111110
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
34,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
pb
181 °C (lit.)
Densité
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O3/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 2-furoate (Methyl furan-2-carboxylate, Methyl pyromucate) was used to synthesize cis-fused 5-oxofuro[2,3-b]furans[1]. It was also used in the preparation of sesquiterpene lactone[2].
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Andreas Kreuzer et al.
Organic letters, 15(13), 3420-3423 (2013-06-26)
The first total synthesis of either enantiomer of Arteludovicinolide A and their biological evaluation is reported, featuring a new strategy for the asymmetric construction of γ-butyrolactones with stereogenic side chains in the 4-position. Starting from the renewable resource methyl 2-furoate
Roland Weisser et al.
Organic letters, 7(24), 5353-5356 (2005-11-18)
[structure: see text] A short and enantioselective synthesis of cis-fused 5-oxofuro[2,3-b]furans, being found in many spongiane diterpenoid natural products, is reported starting from inexpensive methyl 2-furoate. Moreover, the acid-catalyzed rearrangement of the furo[2,3-b]furan framework A to B is observed for