128023
2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
165 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Br[H].Nc1ncc(Br)s1
InChI
1S/C3H3BrN2S.BrH/c4-2-1-6-3(5)7-2;/h1H,(H2,5,6);1H
Clé InChI
NUSVDASTCPBUIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable