Principaux documents
126845
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethyl-2-butene-1,4-diamine
95%
Synonyme(s) :
N ,N ′-Diethyl-2-butene-1,4-diamine
About This Item
Formule linéaire :
C2H5NHCH2CH=CHCH2NHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.4587 (lit.)
Point d'ébullition
80-83 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCNC\C=C\CNCC
InChI
1S/C8H18N2/c1-3-9-7-5-6-8-10-4-2/h5-6,9-10H,3-4,7-8H2,1-2H3/b6-5+
Clé InChI
YWWSWEIXJXYQJB-AATRIKPKSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter