Principaux documents
126721
Sigma-Aldrich
Hydrazobenzene
Synonyme(s) :
N,N′-diphénylhydrazine
25 G
101,00 €
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
101,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NHNHC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.24
Beilstein:
639793
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
123-126 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Clé InChI
YBQZXXMEJHZYMB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Hydrazobenzene has been prepared by the reduction of azobenzene by SmI(2) in THF[1].
Hydrazobenzene is an intermediate in the hydrogenation of azoxybenzene to aniline[2].
Application
Reactant involved in:
  • Insertion reactions with organometallic tantalum complexes
  • Reduction reactions catalyzed by titanium(III) trichloride yielding amines
  • Studying the mechanism of hydrazobenzene rearrangement
  • Reaction with N-heterocyclic stable silylene
  • Synthesis of dimanganese amide hydrazide cluster complexes
  • Iron-mediated hydrazine reductions yielding iron arylimide cubanes
Autres remarques
Contains varying amounts of azobenzene
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Chintada Nageswara Rao et al.
The Journal of organic chemistry, 76(22), 9438-9443 (2011-10-19)
The reduction of azobenzene by SmI(2) in THF to give hydrazobenzene was investigated. The kinetics are first order in the substrate and first order in SmI(2). The kinetic order in MeOH is ca. 0.56, and in TFE it is ca.
Hydrazobenzene.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 139-140 (2004-08-26)
Jenny V Lockard et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(6), 1205-1215 (2006-07-13)
A quantitative model of mixed-valence excited-state spectroscopy is developed and applied to 2,3-diphenyl-2,3-diazabicyclo[2.2.2]octane. The lowest-energy excited state of this molecule arises from a transition from the ground state, where the charge is located on the hydrazine bridge, to an excited
Darol E Dodd et al.
International journal of toxicology, 31(6), 564-571 (2012-11-09)
Male F344 rats were exposed to hydrazobenzene (HZB) by dietary feed at concentrations of 0, 5, 20, 80, 200, or 300 ppm for 5 days, 2 weeks, 4 weeks, or 13 weeks duration. End points evaluated included clinical observations, body
H Fabre et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 73(12), 1706-1709 (1984-12-01)
A high-performance liquid chromatographic method was developed for the simultaneous determination of azobenzene, hydrazobenzene, and four other decomposition products in phenylbutazone injectable formulations. Separation was achieved on a C18 column, with 0.1 M Tris-citrate buffer (pH 5.25) and acetonitrile (52:48)