126462
6,7-Dimethyl-2,3-di(2-pyridyl)quinoxaline
98%
94,40 €
About This Item
94,40 €
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder
Pf
191-193 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc2nc(-c3ccccn3)c(nc2cc1C)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H16N4/c1-13-11-17-18(12-14(13)2)24-20(16-8-4-6-10-22-16)19(23-17)15-7-3-5-9-21-15/h3-12H,1-2H3
Clé InChI
NACXMBPTPBZQHY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable