125512
Cyclopropyl phenyl ketone
97%
Synonyme(s) :
Benzoylcyclopropane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5 (vs air)
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.553 (lit.)
Point d'ébullition
121-123 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
7-9 °C (lit.)
Densité
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C(C1CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10O/c11-10(9-6-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup