123137
2-Aminothiophenol
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
2-Aminobenzenethiol, 2-Aminophenyl mercaptan, 2-Mercaptoaniline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.642 (lit.)
Point d'ébullition
70-72 °C/0.2 mmHg (lit.)
Pf
16-20 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble
Densité
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccccc1S
InChI
1S/C6H7NS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
Clé InChI
VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F
Point d'éclair (°C)
79 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter