120685
N-Cyclohexylformamide
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
113 °C/700 mmHg (lit.)
Pf
36-41 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=CNC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2,(H,8,9)
Clé InChI
SWGXDLRCJNEEGZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADH1A(124) , ADH1B(125) , ADH1C(126) , ADH4(127) , ADH7(131) , EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves