Principaux documents
120561
Sigma-Aldrich
Amaranth
Dye content 80 %
Synonyme(s) :
Acid Red 27, Azorubin S, FD & C Red Dye No. 2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H11N2Na3O10S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
604.47
Numéro C.I. (Colour Index):
16185
Beilstein:
4122311
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Composition
Dye content, 80%
λmax
521 nm
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(N=Nc2ccc(c3ccccc23)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-20-18(35(30,31)32)10-11-9-12(33(24,25)26)5-6-13(11)19(20)22-21-16-7-8-17(34(27,28)29)15-4-2-1-3-14(15)16;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3
Clé InChI
WLDHEUZGFKACJH-UHFFFAOYSA-K
Remplacé(e)(s) par