Principaux documents
119261
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)tetracarbonylmolybdenum(0)
95%
Synonyme(s) :
(Norbornadiene)tetracarbonylmolybdenum, Bicyclo[2.2.1]heptadienemolybdenum tetracarbonyl, Tetracarbonyl(2,5-norbornadiene)molybdenum
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H8MoO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Pf
79-81 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1C2C=CC1C=C2
InChI
1S/C7H8.4CO.Mo/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;4*1-2;/h1-4,6-7H,5H2;;;;;
Clé InChI
UZHYHBPCAGKHGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
The product may be used to modify multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) paste electrode with tetracarbonylmolybdenum for the determination of Cu(II) by square wave anodic stripping voltammetry. [1][2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Square wave anodic stripping voltammetry of copper (II) at a MWCNT paste electrode modified with a tetracarbonylmolybdenum (0) nanocomposite.
Saidin MI, et al.
Microchimica Acta, 183.4, 1441-1448 (2016)
Unusual coordination of tetrylenes to molybdenum carbonyl fragments.
Lips F, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50.42, 5561-5564 (2014)