Documents
118451
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylpentane
99%
Synonyme(s) :
3,3-Dimethylpentane
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2C(CH3)2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.20
Numéro Beilstein :
1696854
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.77 psi ( 37.7 °C)
Pureté
99%
Limite d'explosivité
~7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.392 (lit.)
Point d'ébullition
86 °C (lit.)
Pf
−135 °C (lit.)
Densité
0.693 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)(C)CC
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(3,4)6-2/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
AEXMKKGTQYQZCS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
3,3-Dimethylpentane isomerizes via a methyl shift mechanism on oxygen-exposed tungsten carbides.
Application
3,3-Dimethylpentane was used in the development and evaluation of the epiocular-eye irritation test.
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Reactions of neopentane, methylcyclohexane, and 3, 3-dimethylpentane on tungsten carbides: The effect of surface oxygen on reaction pathways.
Ribeiro FH, et al.
J. Catal., 130(1), 86-105 (1991)
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 39(4), 339-364 (2011-09-29)
The recently implemented 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH legislation have heightened the need for in vitro ocular test methods. To address this need, the EpiOcular(TM) eye irritation test (EpiOcular-EIT), which utilises the normal (non-transformed)