117552
o-Tolualdehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Methylbenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Contient
0.1% Hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
Point d'ébullition
199-200 °C (lit.)
Densité
1.039 g/mL at 20 °C
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F
Point d'éclair (°C)
77 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Protocoles
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde