Principaux documents
11558
Sigma-Aldrich
Lithium L-aziridine-2-carboxylate
≥97.0% (dried material, NT)
Synonyme(s) :
L-Aziridine-2-carboxylic acid lithium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H4LiNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥97.0% (dried material, NT)
Activité optique
[α]20/D −42±2°, c = 1% in H2O
Impuretés
~3% water
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
[Li+].[O-]C(=O)[C@@H]1CN1
InChI
1S/C3H5NO2.Li/c5-3(6)2-1-4-2;/h2,4H,1H2,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Clé InChI
ZGQWDLXRNCMIHH-DKWTVANSSA-M
Application
Lithium L-aziridine-2-carboxylate may be used as a chelate ligand to form complexes with transition metal salts.[1]
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Chiral building block; protected derivatives are used for the synthesis of various amino acids by ring-opening with nucleophiles [2][3][4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Transition metal complexes of l-aziridine-carboxylate.
Hauck T, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 235(1-2), 391-396 (1995)
K. Nakajima et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56, 520-520 (1983)
R.J. Parry et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 2512-2512 (1985)
Y. Kogami et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 60, 2963-2963 (1987)