113352
1,4-Di-tert-butylbenzene
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
236 °C (lit.)
Pf
76-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22/c1-13(2,3)11-7-9-12(10-8-11)14(4,5)6/h7-10H,1-6H3
Clé InChI
OOWNNCMFKFBNOF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves