Documents
11270
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid magnesium salt tetrahydrate
≥98.0%
Synonyme(s) :
Magnesium DL-aspartate
About This Item
Formule linéaire :
[HOOCCH(NH2)CH2COO]2Mg · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.56
Numéro Beilstein :
6029702
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
DL-Aspartic acid magnesium salt tetrahydrate, ≥98.0%
Pureté
≥98.0%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC(CC(N)C([O-])=O)=O.[Mg+2].C
InChI
1S/C4H7NO4.CH4.Mg/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H4;/q;;+2/p-1
Clé InChI
YKAKEEZZQUOYRV-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1