124508
Gallocyanine
Dye content 90 %
Synonyme(s) :
7-Dimethylamino-4-hydroxy-3-oxo-phenoxazine-1-carboxylic acid
94,40 €
About This Item
94,40 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 90%
Solubilité
1 N NH4OH: 10 mg/mL
λmax
601 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].C\[N+](C)=C1\C=CC2=Nc3c(OC2=C1)c(O)c(O)cc3C(O)=O
InChI
1S/C15H12N2O5.ClH/c1-17(2)7-3-4-9-11(5-7)22-14-12(16-9)8(15(20)21)6-10(18)13(14)19;/h3-6H,1-2H3,(H2-,16,18,19,20,21);1H
Clé InChI
ADAUKUOAOMLVSN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable