10969
Butyl decanoate
≥98.0%
Synonyme(s) :
Butyl caprate, Capric acid butyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.430
Densité
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-14(15)16-13-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Clé InChI
ZRNCNTSXSYXHOW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves