Key Documents
10878
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloroacetone solution
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, 50% in acetone (density determination)
Synonyme(s) :
1,3-DCA, 1,3-Dichloro-2-propanone
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2COCH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.97
Numéro Beilstein :
605456
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Concentration
50% in acetone (density determination)
Point d'ébullition
73 °C/733.4 mmHg (lit.)
Densité
1.025 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCC(=O)CCl
Autres remarques
prices for bulk quantities on request
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter