108367
Cyclobutyl phenyl ketone
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.547 (lit.)
pb
114-118 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
O=C(C1CCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12O/c12-11(10-7-4-8-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2
Clé InChI
MVEBDOSCXOQNAR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves