Principaux documents
106909
Sigma-Aldrich
1-Aziridineethanol
97%
Synonyme(s) :
1-(2-Hydroxyethyl)ethylenimine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
3 (vs air)
Essai
97%
Température d'inflammation spontanée
635 °F
Contient
1-3% dissolved sodium hydroxide as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
pb
167.9 °C (lit.)
Densité
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCN1CC1