Principaux documents
106240
Sigma-Aldrich
Trichloromelamine
98%
Synonyme(s) :
2,4,6-Tris(chloroamino)-1,3,5-triazine, N2,N4,N6-Trichloro-2,4,6-triamino-1,3,5-triazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H3Cl3N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.46
Beilstein:
524508
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClNc1nc(NCl)nc(NCl)n1
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges