104825
Butyltrichlorosilane
99%
Synonyme(s) :
Trichlorobutylsilane
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
149 °C (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
FQEKAFQSVPLXON-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter