102032
Flavanone
98%
Synonyme(s) :
2,3-Dihydroflavone
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
76-78 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
Clé InChI
ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA3(140) , CYP19A1(1588)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Ar(24208)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for SFCapplication for HPLCActive Filters