101443
Agmatine sulfate salt
Enzymatic decarboxylation product of arginine., 97%
Synonyme(s) :
1-Amino-4-guanidinobutane sulfate salt, 4-Guanidinobutylamine sulfate salt, N-(4-Aminobutyl)guanidine sulfate salt
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
234-238 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C5H14N4.H2O4S/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h1-4,6H2,(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
PTAYFGHRDOMJGC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable